Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs Sorvall™ pour centrifugeuses Mach 1,6™ avec rotor à godets oscillants 4 places et nacelles rondes
À utiliser avec un rotor à godets oscillants quatre places 75-002-000 équipé d’un godet rond 75-002-002
Marque: Thermo Scientific™ 75007577
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec un rotor à godets oscillants quatre places 75-002-000 équipé d’un godet rond 75-002-002
Adaptateurs vendus individuellement ; Commandez la quantité requise pour équiper votre rotor.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Adaptateur | |
50 ml | |
50 ml |
Conique | |
Rotor à godets oscillants 4 places avec nacelle ronde |