Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs Thermo Scientific Sorvall™ pour centrifugeuses Mach 1.6™ avec rotor à godets oscillants 4 places et nacelles rectangulaires
À utiliser avec un rotor à godets oscillants quatre places 75-002-000 équipé d’un godet rectangulaire 75-002-001
Marque:  Thermo Scientific™ 75002021
Code produit. 10216842
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
À utiliser avec le rotor à godets oscillants à quatre places 75-002-000 lorsqu’il est équipé d’un godet rectangulaire 75-002-001
Adaptateurs vendus individuellement ; Commandez la quantité requise pour équiper le rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube de prélèvement sanguin de 15 ml
Rotor à godets oscillants 4 places avec nacelle rectangulaire