Learn More
Monooléate de sorbitan, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un monooléate de sorbitan émulsifiant est utilisé comme surfactant non ionique lipophile, émulsifiant, stabilisateur pour lotions à base d’huile, onguents, dans les textiles comme agent antistatique, lubrifiant pour adoucisseur de tissu, agent édulcorant, additif alimentaire, dent
Un monooléate de sorbitan émulsifiant est utilisé comme surfactant non ionique lipophile, émulsifiant, stabilisateur pour lotions à base d’huile, onguents, dans les textiles comme agent antistatique, lubrifiant pour adoucisseur de tissu, agent édulcorant, additif alimentaire, dent
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sorbitan monooleate |
| Couleur | Jaune |
| CAS | 1338-43-8 |
| Forme physique | Liquide visqueux |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | 113°C (235°F) |
| Formule moléculaire | C24H44O6 |
| Numéro MDL | MFCD00080948 |
| Merck Index | 14,8724 |
| Synonyme | Span™ 80 |
| Afficher plus |