Learn More
Monolaurate de sorbitan, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11348615
Monolaurate de sorbitan, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348615
1000 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Code produit. 11348615
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12099.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sorbitan monolaurate is a detergent and monoester of lauric acid and hexitol anhydrides derived from sorbitol. It is used in a study to assess enhanced solubility and oral bioavailability of itraconazole. It is also used in a study to investigate the oxidation of unsaturated lipids in oil-in-water emulsions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monolaurate de sorbitan est un détergent et un monoester d’anhydrides d’acide laurique et d’hexitol dérivés du sorbitol. Il est utilisé dans une étude pour évaluer la solubilité accrue et la biodisponibilité orale de l’itraconazole. Il est également utilisé dans une étude pour étudier l’oxydation des lipides non saturés dans les émulsions d’huile dans l’eau.
Solubilité
Soluble dans 2-éthoxyéthanol, éthanol et méthanol. Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1338-39-2
Formule moléculaire C18H34O6
Poids moléculaire (g/mol) 346.46
Numéro MDL MFCD00005365
Clé InChI LWZFANDGMFTDAV-IOVMHBDKSA-N
Synonyme Sorbitan monododecanoate; Span™ 20
Nom IUPAC Dodécanoate de 2-[(2R,3S,4R)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyéthyl
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sorbitan monolaurate
Densité 1.032
Quantité 1000 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.474
Merck Index 14,8724
Informations sur la solubilité Soluble in 2-ethoxyethanol,ethanol and methanol. Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 346.47
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10246541 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2023 Catalog NumberL12099.0B
Numéro de lot10244929 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog NumberL12099.30,L12099.0B
Numéro de lot10242951 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/08/2022 Catalog NumberL12099.30,L12099.0B
Numéro de lot10207916 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL12099.30,L12099.0B
Numéro de lot10174175 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL12099.30,L12099.0B
Nom du produit
Monolaurate de sorbitan, Thermo Scientific Chemicals >