Learn More
Acide sorbique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493960
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
500g
Code produit. 11493960
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16196.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-44-1 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’acide sorbique est utilisé comme additif alimentaire et est utilisé de manière fonctionnelle comme agents de conservation antimicrobiens et agents fongicides. L’acide sorbique est utilisé comme conservateur et se trouve dans les aliments, les cosmétiques et d’autres produits ménagers. Il empêche le développement des moisissures, des levures et des champignons. Il agit comme stabilisant et antioxydants.
Solubilité
Il est difficilement soluble dans l’eau mais soluble dans l’acide acétique glacial, l’éthanol, le propane diol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de conservation recommandée entre 2 et 8°C. Ne pas conserver à proximité des bases, des oxydants et des réducteurs. Photosensible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-44-1
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Numéro MDL MFCD00002703
Clé InChI WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Synonyme sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
CID PubChem 643460
ChEBI CHEBI:38358
Nom IUPAC acide (2E,4E)-hexa-2,4-diénoïque
SMILES C\C=C\C=C\C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sorbic acid
Point de fusion 132°C to 135°C
Densité 1.205
Point d’ébullition 228°C (decomposition)
Point d’éclair 127°C (260°F)
Formule linéaire CH3CH=CHCH=CHCO2H
Quantité 500 g
Beilstein 1741831
Merck Index 14,8721
Informations sur la solubilité It is hardly soluble in water but soluble in glacial acetic acid,ethanol,propane diol.
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sorbic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sorbic acid