Learn More
Sonoco™ Emballage isolé ThermoSafe-PUR, conditionné en palette
Les récipients en polyuréthane haute performance répondent aux besoins des charges utiles sensibles à la température les plus exigeantes
Marque:  Sonoco™ E126
Code produit. 17818703
  • 2110.00€ / 18 pièces
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’isolation en polyuréthane offre une plus grande puissance d’isolation que les épaisseurs équivalentes de récipients EPS. Les parois épaisses et l’ondulation extérieure de 200 lb offrent une absorption et un amortissement protecteurs des chocs lors de l’expédition et de la manipulation.
  • Protège les expéditions très sensibles à la température contre l’exposition aux températures ambiantes modérées et extrêmes
  • Offre une protection étendue pour les voyages longue distance
  • Les emballages isolés en mousse de polyuréthane à cellule fermée en une seule pièce durables sont exempts de CFC et HCFC—conformes aux réglementations internationales sur l’air pur
  • Laminés de procédé exclusif, partie centrale isolante hautement efficace sur les parois ondulées intérieures et extérieures
  • Résiste à une compression d’écrasement supérieure à 5000 lb
  • Le bouchon en mousse de polyuréthane flexible scelle le haut, amortit et isole le contenu, aère la glace sèche
  • La valeur R est +1,5 fois la valeur R EPS, par pouce d’épaisseur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
56.5 cm
48.2 cm
14.75 in.
Protects highly temperature sensitive shipments from moderate and extreme ambient temperature exposure
36.1 cm
25.4 cm
38.7 cm
22.25 in.
19 in.
19 x 14.75 x 22.25 in. (48.2 x 37.4 x 56.5 cm)
14.25 in.
37.4 cm
15.25 in.