Learn More
Sonoco™ Emballage isolé ThermoSafe-PUR, conditionné en palette
Les récipients en polyuréthane haute performance répondent aux besoins des charges utiles sensibles à la température les plus exigeantes
Marque:  Sonoco™ E124
Code produit. 16313356
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’isolation en polyuréthane offre une plus grande puissance d’isolation que les épaisseurs équivalentes de récipients EPS. Les parois épaisses et l’ondulation extérieure de 200 lb offrent une absorption et un amortissement protecteurs des chocs lors de l’expédition et de la manipulation.
  • Protège les expéditions très sensibles à la température contre l’exposition aux températures ambiantes modérées et extrêmes
  • Offre une protection étendue pour les voyages longue distance
  • Les emballages isolés en mousse de polyuréthane à cellule fermée en une seule pièce durables sont exempts de CFC et HCFC—conformes aux réglementations internationales sur l’air pur
  • Laminés de procédé exclusif, partie centrale isolante hautement efficace sur les parois ondulées intérieures et extérieures
  • Résiste à une compression d’écrasement supérieure à 5000 lb
  • Le bouchon en mousse de polyuréthane flexible scelle le haut, amortit et isole le contenu, aère la glace sèche
  • La valeur R est +1,5 fois la valeur R EPS, par pouce d’épaisseur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
42,5 cm
47,6 cm
16,75 in
Protège les expéditions très sensibles à la température contre l’exposition aux températures ambiantes modérées et extrêmes
38,1 cm
33 cm
28 cm
16,75 in
18,75 in
18,75 x 16,75 x 16,75 in. (47,6 x 42,5 x 42,5 cm)
15 po
42,5 cm
11 po