Learn More
Branson Ultrasonics™ Désintégrateur de cellules Sonifier™ SFX250 / SFX550
Code produit. p-6713003
Click to view available options
Modèle:
SFX250
SFX550
Tension:
240 V
Puissance:
250 W
550 W
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15549624
Marque: Branson Ultrasonics™ 101063966R
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les contrôles avancés permettent un contrôle plus précis de tous les éléments critiques de l’expérience
Interface facile à utiliser permettant la surveillance en cours de traitement des variables clés, notamment le temps, la puissance, l’énergie, la température (nécessite une sonde de température en option) et la progression de l’expérience.
  • Ultrasons continus ou pulsés
  • Le convertisseur haute efficacité et montable sur support ne nécessite aucun refroidissement interne
  • Le mode Micropointe limite l’amplitude à 70 % pour prolonger la durée de vie de l’outil
  • Contrôle de la température réelle (nécessite une sonde de température séparée)
  • Mode temps ou énergie avec pulsation d’énergie
  • Indicateur de progression de l’expérience
  • Le SFX250 traite les échantillons de 0,2 à 500 ml
  • Le SFX550 traite les échantillons de 0,2 à 1000 ml
Certifications
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Spécification
Type de produit Désintégrateur de cellules
Tension 240 V
Puissance 250 W
Dimensions (L x l x H) 1,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in)
À utiliser avec (application) Préparation d’échantillons, perturbation cellulaire, dispersion de nanoparticules, mélange, homogénéisation, ADN, lyse cellulaire, extraction de protéines
Comprend Alimentation électrique, convertisseur 20 kHz, avertisseur taraudé de 1,27 cm (0,5 po), cordon d’alimentation, manuel, kit de clés
Modèle SFX250
Poids (impériale) 14 lb
Poids (métrique) 6,3 kg