Learn More
Ansell™ Gants en nitrile Sol-Vex™
Click to view available options
Taille : 7
Description
Résistants aux agents chimiques ; ils ne se dégradent et ne se dilatent pas dans de nombreux solvants, caustiques ou graisses animales. Les gants en nitrile Ansell™ Sol-Vex™ sont parfaits pour de nombreuses applications impliquant un traitement chimique.
- La conception en nitrile protège contre les abrasions, les coupures, les accrocs et les perforations
- Les doigts incurvés et la paume profilée contribuent à réduire la fatigue
- Coupe complète, pour un enfilage et un retrait faciles
- Ne contiennent aucun allergène protéique Ne favorisent pas la dermatite de contact
- Vert foncé
Compliance
Conformes aux normes ANSI A4 (niveau de coupe) et ANSI 5 (niveau d’abrasion); EN 388 ; FDA 21 CFR 177-2600 approuvé pour la manipulation des aliments.
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Cut Resistance Rating | Niveau 0 |
Finition externe | Lisse |
Type de produit | Gants pour immersion |
Modèle | 37 / 185 |
Épaisseur (métrique) | 0,56 mm |
Couleur de manchette de gant | Vert |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Non floqué |