Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Porte-filtres SolVac™
Le porte-filtre magnétique SolVac™ simplifie le nettoyage et le dégazage des solvants de phase mobile et d’autres solutions.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4020
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Description
- Pour une filtration en phase mobile simple et sûre
- Permet aux analystes d’obtenir les meilleurs résultats possibles tout en protégeant efficacement leurs précieux équipements
Spécification
Non stérile | |
10,2 cm2 | |
Tubulure de conduite d’alimentation de 61 cm (2 pi), pince à serrage, poids, adaptateur pour orifice sous vide, 2 joints de joint à membrane et 2 joints d’étanchéité | |
47 mm |