Learn More
METTLER TOLEDO™ Solutions pour l’ISE combinée perfectION™
Code produit. 12651296 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type de solution de remplissage:
Électrolyte B Électrolyte BIon perfectION
Électrolyte C Électrolyte CIon perfectION
Électrolyte EIon perfectION Électrolyte E
Électrolyte Fion perfectION Électrolyte F
Électrolyte DIon perfectION Électrolyte D
Applications:
Argent
Chlorure, cyanure, plomb ou argent / sulfure
Cuivre, iodure
Nitrate
Potassium
Conditionnement:
300mL
Code produit. 12651296
Marque: METTLER TOLEDO™ 51344752
Solution de référence recommandée pour le remplacement de l’électrolyte dans les électrodes sélectives d’ions.
  • Maintenez les niveaux d’électrolyte élevés en les remplissant régulièrement – quand la sonde est immergée. Le niveau d’électrolyte doit toujours être supérieur au niveau de l’échantillon.
  • Il est nécessaire de remplir ou de remplacer régulièrement la solution d’électrolyte pour maintenir une bonne performance.
  • Pour des mesures précises, consultez le tableau ci-dessus pour vous assurer que l’électrolyte correct est sélectionné.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Argent
Type de solution de remplissage Électrolyte C Électrolyte CIon perfectION
Modèle Électrolyte ionique perfectION C, 5 x 60 ml
Comprend 5 x 60 mL
À utiliser avec (équipement) Électrode perfectION : Argent
Température (métrique) en fonctionnement 0°C to 60°C
Type Solution ISE combinée pour perfectION