Learn More
METTLER TOLEDO™ Solutions pour l’ISE combinée perfectION™
Code produit. 12641296 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type de solution de remplissage:
Électrolyte B Électrolyte BIon perfectION
Électrolyte C Électrolyte CIon perfectION
Électrolyte EIon perfectION Électrolyte E
Électrolyte Fion perfectION Électrolyte F
Électrolyte DIon perfectION Électrolyte D
Applications:
Argent
Chlorure, cyanure, plomb ou argent / sulfure
Cuivre, iodure
Nitrate
Potassium
Conditionnement:
300mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 12641296
Marque: METTLER TOLEDO™ 51344751
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Solution de référence recommandée pour le remplacement de l’électrolyte dans les électrodes sélectives d’ions.
  • Maintenez les niveaux d’électrolyte élevés en les remplissant régulièrement – quand la sonde est immergée. Le niveau d’électrolyte doit toujours être supérieur au niveau de l’échantillon.
  • Il est nécessaire de remplir ou de remplacer régulièrement la solution d’électrolyte pour maintenir une bonne performance.
  • Pour des mesures précises, consultez le tableau ci-dessus pour vous assurer que l’électrolyte correct est sélectionné.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Chlorure, cyanure, plomb ou argent / sulfure
Type de solution de remplissage Électrolyte B Électrolyte BIon perfectION
Modèle Électrolyte ionique perfectION B, 5 x 60 ml
Comprend 5 x 60 mL
À utiliser avec (équipement) Électrode perfectION : Chlorure, cyanure, plomb ou argent / sulfure
Température (métrique) en fonctionnement 0°C to 60°C
Type Solution ISE combinée pour perfectION
compliance-icons
Identifiant produit
  • perfectION Ion Electrolyte B
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: potassium nitrate, silver nitrate