Learn More
Cytiva Solution de dNTP : Mélange de nucléotides PCR
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Concentration:
2 mM
10 mM
25 mM
Quantité:
500 μl
500 μm
1 ml
Conditionnement:
1 kit
500µL
Beschreibung
- Pureté du triphosphate supérieure à 99 % (par HPLC) pour des performances et une cohérence optimales
- Solutions sans tampon et prêtes à l’emploi dans plusieurs formats
- Testé fonctionnellement pour la PCR et le séquençage longs
Bestellinformation
Une formulation, des tests, un emballage et un marquage personnalisés sont disponibles
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Liquide |
| Type de produit | PCR Nucleotide Mix dNTP Mix (2mM each A,C,G,T) |
| Concentration | 2 mM |
| Pureté | >99% |
| Quantité | 1 ml |
| Couleur | Incolore |
| À utiliser avec (application) | À fonctionnalité testée pour la PCR longue et le séquençage, l’amplification des acides nucléiques, le marquage, la mutagénèse, la synthèse d’ADNc et le profilage d’expression |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur