Learn More
3M™ Lunettes de sécurité Solus™
Code produit. 15719677
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Bleu, miroir, Mirror
Bronze
Miroir intérieur / extérieur, Mirror
Rouge, Miroir
Transparent
Revêtement de la lentille:
Anti-buée et résistant aux rayures, Scratch-resistant
Antirayures
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 15719677
Marque: 3M™ 7000032474
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ sont élégantes et légères pour un meilleur confort et une meilleure acceptation par l’utilisateur.
  • La courbe du verre a été calculée pour optimiser l’ajustement, le champ de vision et la couverture des yeux
  • Lunettes extrêmement élégantes et légères
  • Rembourrage intérieur des branches doux pour un confort accru
  • Fourni avec une housse de rangement en microfibres pour le nettoyage et la protection
  • Revêtement anti-rayures et anti-buée pour une durabilité accrue et une vision améliorée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Homologué CE, EN 166 :2001
Revêtement de la lentille Anti-buée et résistant aux rayures, Scratch-resistant
Teinte de la lentille Bronze
Type de produit Safety glasses
Couleur de la monture Noir, orange
Comprend Microfiber storage bag
Lens Material Polycarbonate