Learn More
3M™ Série Solus™ 2000
Code produit. 17257700
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu
Gris/rouge
Teinte de la lentille:
Rouge
Transparent
Revêtement de la lentille:
Anti-rayures
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 17257700
Marque: 3M™ 7100208825
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Confortable et élégant avec une vaste gamme de couleurs et de teinte de lentille, la série 3M(TM) Solus(TM) 2000 offre une protection oculaire élégante.
  • Branches à cliquet réglables
  • La lentille en polycarbonate absorbe 99,9 % des rayons UVA et UVB
  • Conforme aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que Spectacle Impact Rated
  • Satisfait aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que spectacle de mesure d’impact
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Anti-rayures
Description S2001ASP-BLU
Teinte de la lentille Transparent
Couleur de la monture Bleu
Quantité 20/boîte
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Frame Type Demi-cadre