Description
- Bandeau en nylon réglable
- Remplacer les branches par un bandeau réglable pour améliorer la sécurité de l’ajustement
- Convient aux lunettes de sécurité de la série 1000 3M™ Solus™
Spécification
Spécification
Type de produit | Sangle |
À utiliser avec (équipement) | Lunettes de sécurité 3M Solus série 1000 |
À utiliser avec (application) | Remplacer les branches par une sangle réglable pour améliorer la sécurité de l’ajustement |
Matériau | Nylon |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Product Information
Datasheets
7100081292
Taille: 178.8 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Bandeau pour lunettes de sécurité 1000 Solus™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu