Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc néoprène solides
Code produit. 11597113 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
19 mm
25 mm
27 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
79 mm
86 mm
92 mm
99 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
4,5 mm
5,8 mm
8 mm
9 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
20,3 mm
22,5 mm
28,5 mm
31 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
89 mm
96 mm
102 mm
109 mm
Longueur (métrique):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38,5 mm
42 mm
45,5 mm
49 mm
54 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
Code produit. 11597113
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
  • Composé de caoutchouc néoprène
  • La dureté est de 46/55 IRHD
Spécification
À utiliser avec (application) Pour un usage en laboratoire
Dureté 46/55 IRHD
Longueur (métrique) 54 mm
Quantité 1 unité
Couleur Gris
Diameter (Metric) Bottom 75 mm
Diamètre (métrique) supérieur 85 mm
Matériau Néoprène solide
Type de produit Bouchons