Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc néoprène solides
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ NB003/S
Code produit. 11577083
  • 9.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Composé de caoutchouc néoprène
  • La dureté est de 46/55 IRHD
Spécification
Spécification
Pour un usage en laboratoire
12 mm
Gris
4,5 mm
Bouchons
46/55 IRHD
50/boîte
3 mm
Néoprène solide