Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc néoprène solides
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
19 mm
25 mm
27 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
79 mm
86 mm
92 mm
99 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
4,5 mm
5,8 mm
8 mm
9 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
20,3 mm
22,5 mm
28,5 mm
31 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
89 mm
96 mm
102 mm
109 mm
Longueur (métrique):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38,5 mm
42 mm
45,5 mm
49 mm
54 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour un usage en laboratoire |
| Dureté | 46/55 IRHD |
| Longueur (métrique) | 32 mm |
| Quantité | 10/boîte |
| Couleur | Gris |
| Diameter (Metric) Bottom | 27 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 31 mm |
| Matériau | Néoprène solide |
| Type de produit | Bouchons |