Learn More
Labconco™ Plan de travail en époxy solide
Code produit. 15693587 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
:
Plan de travail en époxy solide
Code produit. 15693587
Marque: Labconco™ 3908401
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plan de travail Labconco™ en époxy solide à utiliser avec les hottes de démonstration Protector™, les stations de ventilation Protector™ XVS et les stations de travail Protector™.
  • Plan de travail en époxy solide moulée
  • Résistant aux produits chimiques et ignifuge
  • Couleur :noir
  • Disposition prévue pour contenir les déversements
  • Conçu pour s’adapter aux dimensions des hottes de démonstration Protector, des systèmes de ventilation Protector XVS et des stations de travail Protector
  • Pas de découpe pour évier
  • Produit proposé en largeurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi et 8 pi) et en profondeurs de 67,8 et 90,1 cm (26,7 et 35,5 po)
Spécification
Type de produit Plan de travail
Couleur Noir
Profondeur (impériale) 26,7 in
Profondeur (métrique) 68 cm
À utiliser avec (équipement) Hottes de démonstration Protector™, stations de ventilation Protector™ XVS et stations de travail Protector™
Hauteur (impériale) 1,0 in
Hauteur (métrique) 2,5 m
Garantie Un an
Poids (impériale) 72 lb
Poids (métrique) 33 kg
Largeur (impériale) 36 in
Largeur (métrique) 91 cm