Learn More
Thermo Scientific™ Porte pleine en option avec porte interne en verre pour grande chambre
Protection pour vos échantillons sensibles à la lumière
Marque: Thermo Scientific™ 1900667
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Porte externe solide pour chambre Thermo Scientific™, remplace la porte en verre externe standard pour protéger les échantillons contre la lumière. Recommandé pour les applications sensibles à la lumière. Option installée en usine, à commander en conjonction avec la chambre environnementale. F
- Remplace la porte en verre externe standard pour protéger les échantillons contre la lumière
- Recommandé pour les applications sensibles à la lumière
- Option installée en usine, à commander en conjonction avec la chambre environnementale
- Choisir en fonction de la taille de la chambre : petite (pour les modèles 311 L / 11 pieds cubes) ou grande (pour les modèles 821L / 29pieds cubes)
- La porte interne en verre en option permet de vérifier visuellement les échantillons sans perturbation majeure des niveaux de température / d’humidité
Spécification
Porte pleine avec porte interne en verre pour grande chambre, remplace porte externe en verre standard, installée en usine | |
DEL | |
Porte pleine avec porte interne en verre pour grande chambre | |
Porte pleine installée en usine avec porte interne en verre |
À commander avec les modèles de chambre 3920, 3940, 3948, 3960, 3962 | |
Accessoire, porte pleine | |
Incubation, applications sensibles à la lumière |