Learn More
Gilac™ Solid Container with Attached Lid
Solid Container with Attached Lid has a hinge-attached lid to better protect contents with no risk of losing the lid. An ideal container for transporting tableware.
58.12€ - 86.54€
Spécification
Type | Storage Tote |
---|---|
Matériau | Polypropylene |
Couleur | Gray |
Forme | Rectangular |
Type de bouchon | Hinge-attached Lid |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17998741
|
Gilac™
G121002 |
30 L | 400 x 300 x 330 mm |
58.12€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17978661
|
Gilac™
G121003 |
45 L | 600 x 400 x 246 mm |
86.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Solid container with hinge-attached lid to better protect contents.
- No risk of losing the lid.
- Ideal container for transporting tableware.
- Designed with smooth sides for easy cleaning.
- Ergonomic integrated handles on all four sides.
- Stackable container with vertical reinforcement for greater durability.
- Compatible with 600 x 400 dollies for easy transport.
- Easy-to-seal lids with cord to prevent theft.
Spécification
Storage Tote | |
Gray | |
Hinge-attached Lid |
Polypropylene | |
Rectangular |