Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs orbitaux plein air Solaris™ 2000 et 4000
Code produit. 16464310 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Modèle:
Agitateur plein air Solaris de grande capacité
Agitateur plein air Solaris de petite capacité
Solaris 2000
Solaris 4000
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16464310
Marque: Thermo Scientific™ SK4000PR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ces agitateurs orbitaux définissent la nouvelle norme en matière de fiabilité et d’innovation technique. Leur conception robuste pour une utilisation exigeante associe une nouvelle conception ergonomique à des fonctionnalités clés optimisées qui vous permettent de gagner du temps, de protéger votre processus et de faire avancer votre science.
Protégez votre processus avec les agitateurs orbitaux Thermo Scientific™ Solaris™, qui définissent la nouvelle norme de fiabilité et d’innovation technique.De conception robuste pour une utilisation exigeante, ils associent une nouvelle conception ergonomique à des fonctionnalités clés optimisées qui vous permettent de gagner du temps, de protéger vos processus et de faire évoluer votre technique.
  • La commande de vitesse est variable, de 15 à 525 tr/min.
  • Accepte des charges allant jusqu’à 42 lb sur le modèle 2000 et 84 lb sur le modèle 4000 avec des plateformes uniques
  • La plage des températures est comprise entre 0°C et 40°C (104°F) ; l'humidité, sans condensation, doit être comprise entre 20 et 80 %.
  • Peuvent être utilisés dans divers incubateurs, des pièces chauffées, des chambres climatiques et des réfrigérateurs
  • Modèle doté d’un moteur à courant continu à semi-conducteurs sans balai ne nécessitant aucune maintenance
  • Le détecteur de balourd arrête le mouvement de la plateforme en cas de vibrations excessives. Des alarmes visuelles et sonores se déclenchent jusqu’à la correction du problème.
  • Les fonctions programmables permettent d’utiliser jusqu’à 99 programmes sauvegardés uniques pour une configuration et une reproductibilité faciles
  • L’écran tactile couleur vous permet d’afficher clairement la vitesse et les durées d’exécution simultanément, même à distance
  • Surveillance de l’historique des alertes, des alarmes et des journaux d’interaction afin d’assurer une sécurité et une reproductibilité optimales de votre travail
  • Connexions USB et Ethernet pour la surveillance et la sortie de données
  • Conçu pour fonctionner avec un niveau de bruit réduit
  • Plateformes faciles à retirer rendant le nettoyage rapide et facile
  • Grâce aux coins arrondis, vous pouvez nettoyer l’appareil rapidement et complètement en toute confiance
  • Fonctionnement en continu ou programmé
  • La fonction de démarrage progressif évite les démarrages et arrêts brusques, ainsi que les éclaboussures.
  • En cas de coupure de courant, les paramètres sont conservés et l’appareil redémarre automatiquement une fois l’alimentation rétablie
Certifications
UL, cUL, CE
Serviceleistungen
Garantie de 2 ans sur le service, 5 ans sur les pièces et 10 ans sur le mécanisme de transmission
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbite 1 in
Précision du contrôle de la vitesse ± 1 tr/min
Vitesse de rotation 15 à 525 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Dimensions (L x l x H) 25,5 x 22,6 x 7 in
Type de contrôleur Écran tactile
Modèle Solaris 4000
Plage d’humidité 20 à 80 %, sans condensation
Comprend Plateforme universelle 18 x 30 in (76,2 x 45,7 cm), kit de pince universel
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt