Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs orbitaux plein air Solaris™ 2000 et 4000
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Protégez votre processus avec les agitateurs orbitaux Thermo Scientific™ Solaris™, qui définissent la nouvelle norme de fiabilité et d’innovation technique.De conception robuste pour une utilisation exigeante, ils associent une nouvelle conception ergonomique à des fonctionnalités clés optimisées qui vous permettent de gagner du temps, de protéger vos processus et de faire évoluer votre technique.
- La commande de vitesse est variable, de 15 à 525 tr/min.
- Accepte des charges allant jusqu’à 42 lb sur le modèle 2000 et 84 lb sur le modèle 4000 avec des plateformes uniques
- La plage des températures est comprise entre 0°C et 40°C (104°F) ; l'humidité, sans condensation, doit être comprise entre 20 et 80 %.
- Peuvent être utilisés dans divers incubateurs, des pièces chauffées, des chambres climatiques et des réfrigérateurs
- Modèle doté d’un moteur à courant continu à semi-conducteurs sans balai ne nécessitant aucune maintenance
- Le détecteur de balourd arrête le mouvement de la plateforme en cas de vibrations excessives. Des alarmes visuelles et sonores se déclenchent jusqu’à la correction du problème.
- Les fonctions programmables permettent d’utiliser jusqu’à 99 programmes sauvegardés uniques pour une configuration et une reproductibilité faciles
- L’écran tactile couleur vous permet d’afficher clairement la vitesse et les durées d’exécution simultanément, même à distance
- Surveillance de l’historique des alertes, des alarmes et des journaux d’interaction afin d’assurer une sécurité et une reproductibilité optimales de votre travail
- Connexions USB et Ethernet pour la surveillance et la sortie de données
- Conçu pour fonctionner avec un niveau de bruit réduit
- Plateformes faciles à retirer rendant le nettoyage rapide et facile
- Grâce aux coins arrondis, vous pouvez nettoyer l’appareil rapidement et complètement en toute confiance
- Fonctionnement en continu ou programmé
- La fonction de démarrage progressif évite les démarrages et arrêts brusques, ainsi que les éclaboussures.
- En cas de coupure de courant, les paramètres sont conservés et l’appareil redémarre automatiquement une fois l’alimentation rétablie
Certifications
UL, cUL, CE
Garantie
Garantie de 2 ans sur le service, 5 ans sur les pièces et 10 ans sur le mécanisme de transmission
Spécification
Spécification
| Orbite | 1 in |
| Précision du contrôle de la vitesse | ± 1 tr/min |
| Vitesse de rotation | 15 à 525 tr/min |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Certifications/Conformité | UL, cUL, CE |
| Dimensions (L x l x H) | 18,5 x 14,3 x 5,5 in |
| Type de contrôleur | Écran tactile |
| Modèle | Solaris 2000 |
| Plage d’humidité | 20 à 80 %, sans condensation |
| Comprend | Plateforme universelle 12 x 14 in (30,5 x 35,6 cm), kit de pince universel |