Learn More
Thermo Scientific™ Plaques SPE SOLAμ™
Code produit. 15271808 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Comprend:
Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml HRP
Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml SAX
Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml SCX
Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml WAX
Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml WCX
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15271808
Marque: Thermo Scientific™ 60209002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Suppriment la variabilité et permettent d’atteindre des résultats d’une grande uniformité. La grande reproductibilité des plaques SPE Thermo Scientific™ SOLAμ™ permet d’atteindre des objectifs d’échantillonnage plus élevés avec de faibles volumes d’élution.
Supprimez la variabilité des méthodes de travail et optimisez la gestion du laboratoire. Les plaques d’extraction en phase solide (SPE) Thermo Scientific™ SOLAμ™ sont conçues pour les analystes en recherche clinique et bioanalytique qui ont besoin de techniques d’extraction d’échantillons plus propres, hautement reproductibles et robustes, utilisant de très faibles volumes d’échantillons et de solvants dans les flux de travaux à haut débit. Les plaques à puits SOLAμ permettent d’atteindre cet objectif grâce à la technologie innovante unique et primée de SPE sans frittés.
Idéales pour les laboratoires de recherche clinique et bioanalytique
Les laboratoires bioanalytiques continuent leurs recherches pour identifier des médicaments plus efficaces et des formulations à action prolongée qui nécessitent des limites de quantification inférieures. Par ailleurs, ils souhaitent également tirer parti de la stratégie de remplacement, de raffinement et de réduction, ce qui entraîne un recours limité aux modèles animaux. La croissance des activités biopharmaceutiques conduit également à envisager d’autres problèmes d’analyse, comme la solvatation et la liaison non spécifique.
Répondez aux exigences de préparation d’échantillons
  • Traitement de faibles volumes d’échantillons
  • Sensibilité élevée grâce aux faibles volumes d’élution
  • Reproductibilité élevée
  • Faible taux d’échec des échantillons pour analyse
  • Simplicité d’utilisation
  • Traitement à haut débit
SOLAμ est le premier produit de micro-élution à répondre aux exigences du bioanalyste, dans un format robuste et facile d’utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids du lit 2 mg
À utiliser avec (application) Applications bioanalytiques - Rétention forte de composés de base faibles par échange d’ions. Rétention de phase inverse complémentaire des composés neutres.
Gamme de produits SOLAµ
Adsorbant Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère
Type Plaque SPE à 96 puits
Volume (métrique) du puits 1 ml
Comprend Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml SCX