missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMS Biotechnology™ Kit d’échantillonnage de sol

Code produit. 11922305
Encompass
Click to view available options
Diamètre (métrique):
82,55 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11922305

Marque: AMS Biotechnology™ 209.51

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Préleveur de sol en mallette
• Mallette universelle
• Comprend:
• 1 tête de sondage sol sec
• 1 tête de sondage sol humide
• 1 tête de sondage sable
• 1 tête de sondage avec cylindre
• 3 tiges 120cm
• 1 poignée 41cm
• 2 clés à mollette
• 1 marteau
• 1 brosse de nettoyage
• Mallette universelle

Spécification

Type de produit Kit d’échantillonnage de sol
Comprend Vis d’alimentation standard, vis d’alimentation à base de sable, poignée transversale revêtue de caoutchouc, échantillonneur de sol de base, marteau à coulisse, trois extensions 4 FT, housse en plastique, bouchons d’extrémité en plastique, deux clés et brosses de nettoyage dans une mallette de transport robuste, résistante et résistante, avec poignées
Type de poignée Croix
À utiliser avec (application) Échantillonnage de sol
Poids (métrique) 27.21 kg
Diamètre (métrique) 82,55 mm
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis