Learn More
VEE GEE Soil Hydrometer
The Soil Hydrometer assesses the suspension's specific gravity or the quantity of soil colloids in soil samples, varying based on the chosen model.
60.30€
Spécification
Type | Soil Hydrometer |
---|---|
Longueur (métrique) | 28 cm |
Temperature of Standardization | 20°C (68°F) |
Code produit | Marque | Numéro ASTM | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro ASTM | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17896493
|
VEE GEE
67152H |
152H |
60.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17836503
|
VEE GEE
67151H |
151H |
60.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Approx. Length: 280 mm
- Calibrated for use at 20°C/68°F
Spécification
Soil Hydrometer | |
28 cm | |
20°C (68°F) |