Learn More
Syngene™ Logiciel Dymension 3
Tous les produits Syngene Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Gbox-Chemi-XX6/9
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Logiciel pour l’analyse rapide des taches protéiques 2D à partir de gels multiples, y compris les gels fluorescents à colorations multiples (Cy2, Cy3, Cy5)
- Avec diagramme de flux de processus interactif
- Volet principal et volets secondaires pour l’affichage des réplicats et des échantillons
- Zoom synchronisé avec mise à l’échelle automatique de l’intensité
- Déformation automatique et précise de l’image avec vue vectorielle
- Modification manuelle de la déformation
- Soustraction automatique du bruit de fond, filtrage du bruit
- Filtre à cristaux SYPRO Ruby
- Détection automatique des points
- Région d’intérêt en option
- Modélisation de points gaussiens en option
- Points d’images 3 x 10 Mo détectés en huit secondes
- Détection de points avec paramètres réglables par l’utilisateur
- Modification, filtrage et normalisation des points
- Correspondance des points sur plusieurs gels
- Étalonnage manuel de l’échelle du point isoélectrique et du poids moléculaire pour l’édition de comparaison
- Affectation de listes de protéines de points connus, point isoélectrique et poids moléculaire
- Histogramme (luminosité et contraste)
- Volet principal et volets secondaires pour les ensembles de gel à colorations multiples, les réplicats et les échantillons
- Profils à points 3D pour graphique à barres
- Graphique par points correspondant
- Tracé de corrélation
- Tableau des résultats de correspondance des points
- Diagramme de dispersion
- Tests statistiques
- Exporter vers Word et Excel
- Interface de prise de points
- Fournie avec un support d’un an
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’électrophorèse 2D |
| À utiliser avec (équipement) | Gbox-Chemi-XX6/9 |