Learn More
Memmert™ Logiciel AtmoCONTROL pour UF1060plus
Le logiciel AtmoCONTROL répond aux exigences relatives à l’utilisation d’ensembles de données stockées électroniquement et de signatures électroniques.
Marque: Memmert™ UF1060plusFDAQ1
Descrizione
- Logiciel AtmoCONTROL conforme aux spécifications de la FDA
- Répond aux exigences relatives à l’utilisation des ensembles de données stockées électroniquement et des signatures électroniques comme indiqué dans la réglementation 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis
- Licence de base pour le contrôle d’une unité
- Les documents QI/QO respectifs sont disponibles en allemand et en anglais (sans supplément)
Specifica
Réglementation 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis | |
Étuve UF1060plus | |
Logiciel |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.