Learn More
Memmert™ Logiciel Atmocontrol, licence de base pour 1 unité, doc. Iq/Oq Disponible en allemand et en anglais, pour Ich260
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Comprend:
Licence de base pour 1 unité
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Logiciel AtmoCONTROL conforme aux spécifications de la FDA
- Répond aux exigences relatives à l’utilisation des ensembles de données stockées électroniquement et des signatures électroniques comme indiqué dans la réglementation 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis
- Licence de base pour le contrôle d’une unité
- Les documents QI/QO respectifs sont disponibles en allemand et en anglais (sans supplément)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Règlement 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis |
| À utiliser avec (équipement) | Modèles U, UF, TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 106 |
| Type | Logiciel |
| Comprend | Licence de base pour 1 unité |