Learn More
Uvex™ Veste softshell 7405-Bleu nuit
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Veste softshell légère uvex
- Matériau : 94 % polyester, 6 % spandex
- À l’intérieur : 100 % polyester, maille - matière respirante, hydrofuge et coupe-vent
- Manches amovibles, col montant, logo réfléchissant uvex, bandes réfléchissantes
- Tailles : S-XXXL
- Instructions d’entretien : - Lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore et ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point
Spécification
Spécification
| Dimensions | Moyenne |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Polyester |
| Couleur | Bleu |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Jetable | Non |
| Type de produit | General Purpose Jacket |
| Épaisseur | 240 g/m² |