Learn More
Hamilton™ Pipette à volume fixe SoftGrip™
Dotée d’une conception ultrafine pour permettre à la pipette d’atteindre le fond des tubes étroits sans avoir besoin de pointes de longueur étendue.
Marque: Hamilton™ 55019-17
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Large éventail de volumes disponibles
- Manchon d’éjection fabriqué à partir d’un polymère résistant aux produits chimiques et très solide
- Clé d’étalonnage universelle qui réduit le besoin de services d’étalonnage coûteux
- L’étalonnage ne nécessite que quelques minutes pour son exécution et élimine les temps d’indisponibilité
- La buse de la pointe assure un ajustement correct avec les pointes de pipettes universelles
- Le codage et l’étiquetage des couleurs uniques indiquent clairement le volume des pipettes
Spécification
±0,40 %, ±0,18 % | |
Vert olive | |
Pipette à volume fixe | |
1/boîte |
Autoclavable | |
1 | |
500 μl |