Learn More
Hamilton™ Pipette à volume fixe SoftGrip™
Dotée d’une conception ultrafine pour permettre à la pipette d’atteindre le fond des tubes étroits sans avoir besoin de pointes de longueur étendue.
Marque:  Hamilton™ 55019-15
Code produit. 12372018
  • 278.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Large éventail de volumes disponibles
  • Manchon d’éjection fabriqué à partir d’un polymère résistant aux produits chimiques et très solide
  • Clé d’étalonnage universelle qui réduit le besoin de services d’étalonnage coûteux
  • L’étalonnage ne nécessite que quelques minutes pour son exécution et élimine les temps d’indisponibilité
  • La buse de la pointe assure un ajustement correct avec les pointes de pipettes universelles
  • Le codage et l’étiquetage des couleurs uniques indiquent clairement le volume des pipettes
Spécification
Spécification
±0,40 %, ±0,18 %
Rouge brique
Pipette à volume fixe
1/boîte
Autoclavable
1
300 μl