Learn More
3M™ Bouchon d’oreille souple
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
200 paires
Description
- Convient aux niveaux élevés d'exposition aux bruits sur la plage 95 dB(A) à 110 dB(A).
- Mousse polyuréthane à expansion lente
- Mousse très douce pour une faible pression à l’intérieur du conduit auditif apportant ainsi une protection efficace et un confort optimal
- Forme fuselée qui s’adapte à la plupart des conduits auditifs
- Excellente performance d’atténuation
- Particulièrement recommandé pour les basses fréquences
- SNR 36dB
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |
| Quantité | 200/Bte |
| Type de produit | Bouchon d’oreille |