Learn More
Diversey™ Nettoyant extra-doux Soft Care Wash H2
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
1 L
1 l
5 L
Conditionnement:
Canister
Flacon avec bouchon rabattable
Flacon avec pompe
Flacon pour distributeur
Conditionnement:
10L
5L
6L
Description
Le nettoyant Soft Care Wash est un liquide de lavage ultra-doux et hypoallergénique pour les mains, les cheveux et le corps. Soft Care Wash a été spécialement conçu pour les peaux sensibles. Il est exempt d’irritants, d’allergènes et d’autres substances indésirables. Ce produit éco-certifié convient à une utilisation dans tous les domaines, mais en particulier dans les soins de santé, les loisirs et le secteur de la restauration.
Propriétés clés
- Excellent pour le nettoyage des mains, du corps et des cheveux
- Le système de surfactant élimine efficacement les saletés et les graisses
- Profil ultra doux avec des substances hydratantes pour favoriser une peau propre et en bonne santé
- Satisfait aux critères du système Nordic Ecolabel
- Test de compatibilité avec la peau (test épicutané)
- Hypoallergénique ; approuvé par la Nordic Asthma & Allergy Foundation
- Sans colorant
- Ne contient pas de parfum, éliminant ainsi le risque de contamination des aliments
- Exempt d’ingrédients indésirables tels que la cocamide DEA, les parabènes et les phosphates
- Facile à rincer
Avantages
- Nettoyage efficace de la tête aux pieds : mains, corps et cheveux
- Peau en bonne santé même avec un lavage fréquent
- Sans danger pour une utilisation dans la restauration, la préparation des aliments et les environnements médicaux
- Compatibilité cutanée prouvée et meilleur profil de sécurité possible pour une meilleure acceptation par l’utilisateur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Nettoyeur extra-doux |
| Conditionnement | Flacon avec pompe |
| Quantité | 10 Paquets |
| Volume (métrique) | 500 mL |