Learn More
Diversey Soft Care Sensitive
Fragrance-free, dye-free mild hand wash for sensitive skins. Proves a great solution for areas where frequent washing is required and healthy hands are desired.
36.14€ - 42.33€
Spécification
Type de produit | Savon doux |
---|---|
Couleur | Clear |
Forme | Liquide |
Jetable | Single-use |
Sans latex | Yes |
Code produit | Marque | Dimensions | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17893105
|
Diversey
101108190 |
6 x 1 L |
36.14€
6L |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17853105
|
Diversey
101108201 |
2 x 5 L |
42.33€
10L |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17873105
|
Diversey
101108206 |
10 x 0.5 L | With pump |
36.75€
5L |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Biodegradable and ethically sourced
- Skin compatability tested (Patch test)
- Eco-certified with Nordic Swan Ecolabel
- Endorsed by Swedish Allergy and Asthma Foundation
- Safe, quick and effective hand wash helps reduce the spread of germs
- Effective surfactant system ensures excellent removal of grease and other soils
- Wetting agents provide even application and an easy rinse
- Reduced skin irritation and greater skin compatibility with a pH balanced formula
- Moisturizes hands with softening emollients, maintaining skinhealth for frequent users
- Rubs easily onto hands and leaves no sticky residue
Spécification
Savon doux | |
Liquide | |
Yes |
Clear | |
Single-use | |
Non-sterile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Diversey Soft Care Sensitive