Learn More
Diversey™ Désinfectant pour les mains Soft Care Des E H5
Désinfectant alcoolique pour les mains
54.90€
Spécification
Type de produit | Hand Disinfectant Gel |
---|---|
Composition | Alcohol based (71.58%) hand disinfectant |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17693225
|
Diversey™
100939047 |
1,3 L |
54.90€
5.20L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Soft Care Des E est un gel désinfectant pour les mains à base d’alcool (71,5 %) pour la désinfection de la peau sans eau. Soft Care Des E convient à toutes les utilisations dans tous les domaines, y compris les sciences de la vie, la santé et les environnements de transformation des aliments.
Propriétés clés
- Désinfectant pour les mains à base d’éthanol. L’éthanol est un désinfectant très efficace contre la flore résidente et transitoire, comme les bactéries (par exemple le SARM) et les levures. Il est également efficace contre les virus enveloppés tels que la grippe et certains virus non enveloppés tels que les norovirus et les adénovirus.
- Contient un émollient cutané qui aide la peau à rester douce et intacte, en particulier dans les zones où une désinfection manuelle fréquente est nécessaire.
- Sans parfum, éliminant le risque de contamination des aliments et le rendant adapté à l’application dans les zones de transformation des aliments.
- Compatibilité cutanée testée dermatologiquement (tests épicutané et TEWL).
Avantages
- Contient de l’éthanol, un désinfectant très efficace
- Adapté pour la désinfection chirurgicale
- Sans parfum et sans colorant ; Adapté à une utilisation dans l’industrie de transformation des aliments
- Contient un hydratant efficace empêchant l’irritation et la déshydratation de la peau
Spécification
Hand Disinfectant Gel | |
Alcohol based (71.58%) hand disinfectant |