Learn More
Notrax Mousse de vinyle microcellulaire Sof-Tred™ avec motif peau d’orange, gris
Confort de travail Notrax Sof-Tred™ Basic grâce à une plate-forme de travail de 9,4 mm d’épaisseur comprenant une construction de vinyle microcellulaire composé de millions de bulles d’air, offrant un avantage ergonomique de base.
30.00€ - 70.00€
Spécification
Couleur | Gris |
---|---|
Matériau | Vinyle microcellulaire |
Type | Tapis industriel et commercial |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17732088
|
Notrax
411S0323GY |
91 cm | 60 cm |
30.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17772088
|
Notrax
411S0335GY |
150 cm | 91 cm |
70.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17712078
|
Notrax
411C0324GY |
1830 cm | 60 cm | N/A | |||||
17752078
|
Notrax
411C0336GY |
1830 cm | 91 cm | N/A | |||||
17792078
|
Notrax
411C0348GY |
1830 cm | 122 cm | N/A | |||||
Description
- Le modèle peau d’orange offre une traction non directionnelle et est facile à nettoyer
- Confort de travail Basic grâce à une plate-forme de travail de 94 mm d’épaisseur comprenant une construction de vinyle microcellulaire composé de millions de bulles d’air, offrant un avantage ergonomique de base
- Les quatre côtés sont biseautés et scellés pour minimiser les risques de trébuchement
Spécification
Gris | |
Vinyle microcellulaire | |
Tapis industriel et commercial |