Learn More
Notrax Sof-Tred™ Microcellular Vinyl Foam with Pebble Pattern, Black
Notrax Sof-Tred™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit.
30.00€ - 70.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Vinyle microcellulaire |
Type | Tapis industriel et commercial |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17702088
|
Notrax
411S0323BL |
91 cm | 60 cm |
30.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17742088
|
Notrax
411S0335BL |
150 cm | 91 cm |
70.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17782068
|
Notrax
411C0324BL |
1830 cm | 60 cm | N/A | |||||
17722078
|
Notrax
411C0336BL |
1830 cm | 91 cm | N/A | |||||
17762078
|
Notrax
411C0348BL |
1830 cm | 122 cm | N/A | |||||
Description
- Pebble pattern provides non-directional traction and is easy to clean
- Basic worker comfort derived from 94 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit
- All four sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Spécification
Noir | |
Vinyle microcellulaire | |
Tapis industriel et commercial |