Learn More
Dihydrate de tungstate de sodium, purum, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
6 x 500 g
Description
- ≥95% for general laboratory use.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Tungstate Dihydrate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | Na2WO4 · 2H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 329.85g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | purum |