Learn More
Dihydrate de tungstate de sodium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15602200
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Réactif ACS,≥99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10213-10-2
Formule moléculaire H4Na2O6W
Poids moléculaire (g/mol) 329.846
Numéro MDL MFCD00149190
Clé InChI WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
CID PubChem 150191
ChEBI CHEBI:63939
Nom IUPAC dioxo(dioxydo)tungstène de sodium dihydraté
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Tungstate Dihydrate
Quantité 100 g
Formule linéaire Na2WO4 · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 329.85g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tungstate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium tungstate-2-hydrate