Learn More
Sodium tungstate dihydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
25.02€ - 694.46€
Identifiants chimiques
CAS | 10213-10-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O4W·2H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 329.85 |
Numéro MDL | MFCD00149190 |
Clé InChI | WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o |
CID PubChem | 150191 |
ChEBI | CHEBI:63939 |
Nom IUPAC | dioxo(dioxydo)tungstène de sodium dihydraté |
SMILES | O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10117423
|
Thermo Scientific Acros
207620050 |
5 g | Flacon en verre |
25.02€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10144740
|
Thermo Scientific Acros
207621000 |
100 g | Flacon en verre |
52.36€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10792821
|
Thermo Scientific Acros
207625000 |
500 g | Flacon en verre |
181.91€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13468458
|
Thermo Scientific Acros
207620025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
694.46€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Réactif d’oxydation pour analyseIdentifiants chimiques
10213-10-2 | |
329.85 | |
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N | |
150191 | |
dioxo(dioxydo)tungstène de sodium dihydraté |
Na2O4W·2H2O | |
MFCD00149190 | |
sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o | |
CHEBI:63939 | |
O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Spécification
Sodium tungstate dihydrate | |
10213-10-2 | |
Poudre cristalline de flocons | |
Na2O4W·2H2O | |
MFCD00149190 | |
15,8826 | |
Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids | |
O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
329.85 | |
CHEBI:63939 | |
≥99% | |
4.18 |
p.a. | |
Blanc | |
99% min | |
Na2WO4·2H2O | |
15,295 | |
sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o | |
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N | |
dioxo(dioxydo)tungstène de sodium dihydraté | |
150191 | |
329.85 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'rtecsNumber' : YO7900000
- Sodium tungstate dihydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium tungstate dihydrate