Learn More
Tungstate de sodium dihydraté, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium tungstate dihydrate |
Couleur | Blanc à jaune |
Forme physique | Poudre ou flocons légèrement cristallins |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Formule linéaire | Na2WO4·2H2O |
Fieser | 15,295 |
Merck Index | 15, 8826 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids |
Poids de la formule | 329.85 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium tungstate dihydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.