Learn More
Tungstate de sodium dihydraté, 98-102 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
CAS | 10213-10-2 |
Couleur | Blanc |
pH | 8 to 9 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 100 g |
Formule moléculaire | H4Na2O6W |
Numéro MDL | 149190 |
Synonyme | sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o |
Clé InChI | WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium tungstate dihydraté
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.