Learn More
Solution de thiosulfate de sodium, volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M Na2S2O3 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Code produit. p-7072164 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
5 L
10 L
6 x 1 L
Conditionnement:
10L
1L
5L
6 pièces
Code produit. 15674870
Marque: Honeywell-Fluka 352451L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0.1 M Na2S2O3 (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7772-98-7
Formule moléculaire Na2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00003499
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme thiosulfate de sodium, thiosulfate disodique, thiosulfate de sodium anhydre, traitement au chlore, contrôle du chlore, acide thiosulfurique, sel disodique, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
CID PubChem 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau solution de thiosulfate de sodium
Quantité 1 l
Formule linéaire Na2S2O3
Numéro UN NONH pour tous les modes de transport
Nom IUPAC disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
Poids de la formule 158.11 g/mol