Learn More
Solution de thiosulfate de sodium 0,1 M (0,1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
81.40€ - 123.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7772-98-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O3S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.10 |
Numéro MDL | MFCD00003499 |
Clé InChI | AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
CID PubChem | 61475 |
ChEBI | CHEBI:32150 |
Nom IUPAC | sulfanidesulfonate de pentahydrate disodique |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10243960
|
Fisher Chemical
J/7950/17 |
2.5 L | Flacon en plastique PEHD |
81.40€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10753694
|
Fisher Chemical
J/7950/21 |
5 l | Flacon en plastique PEHD |
97.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10121910
|
Fisher Chemical
J/7950/24 |
10 L | Sachet dans une boîte |
123.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Solution de thiosulfate de sodium 0,1 M (0,1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
Identifiants chimiques
7772-98-7 | |
158.10 | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
61475 | |
sulfanidesulfonate de pentahydrate disodique |
Na2O3S2 | |
MFCD00003499 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
CHEBI:32150 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Spécification
7772-98-7 | |
Na2O3S2 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O | |
158.10 | |
CHEBI:32150 |
Des mesures | |
MFCD00003499 | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
sulfanidesulfonate de pentahydrate disodique | |
61475 |