Learn More
Pentahydrate de thiosulfate de sodium, puriss., Honeywell Fluka™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
6 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Thiosulfate Pentahydrate |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
Quantité | 2.5 kg |
Formule linéaire | Na2S2O3 · 5H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 248.18g/mol |
Pourcentage de pureté | 99 to 101% |
Qualité | puriss. |