Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
3 kg
Conditionnement:
1kg
2kg
3kg
500g
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 48.5°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 6.0 to 8.4 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 248.18g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |