Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, +99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
34.51€ - 334.67€
Identifiants chimiques
CAS | 10102-17-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O3S2·5H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 248.18 |
Numéro MDL | MFCD00149186 |
Clé InChI | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrateAfficher plus |
CID PubChem | 61475 |
ChEBI | CHEBI:32150 |
Nom IUPAC | disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10724071
|
Thermo Scientific Acros
123370010 |
1 kg | Flacon en plastique |
34.51€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10604982
|
Thermo Scientific Acros
123370025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
76.66€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10003573
|
Thermo Scientific Acros
123370250 |
25 kg | Tambour en fibre |
334.67€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
10102-17-7 | |
248.18 | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
61475 | |
disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté |
Na2O3S2·5H2O | |
MFCD00149186 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrateAfficher plus | |
CHEBI:32150 | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
Spécification
Sodium thiosulfate pentahydrate | |
10102-17-7 | |
6 to 8.4 (10% soln. at 20°C) | |
99.0 to 101% (Iodimetry) | |
Na2S2O3·5H2O | |
15, 8821 | |
Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in turpentine | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] | |
248.18 | |
CHEBI:32150 | |
≥99% | |
1.72 |
48.5°C | |
Incolore à blanc | |
Crystals | |
Na2O3S2·5H2O | |
MFCD00149186 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté | |
61475 | |
248.18 | |
Extra pur | |
1.7200g/mL |