Learn More
Thiosulfate de sodium, solution étalon NIST 0,01 N, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
Marque: Fisher Chemical J/9011/17
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Flacon en verre ambré de 2,5 L
Spécification
10102-17-7 | |
2.5 L | |
149186 | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté | |
61475 | |
Flacon en verre ambré |
Liquide | |
H10Na2O8S2 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] | |
248.172 | |
CHEBI:32150 |